2-Brominden
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1077-100G OR1077-25G OR1077-500G
APOSOR1077-100GEA 125 EUR
APOSOR1077-100G APOSOR1077-25G APOSOR1077-500G
2-Brominden
2-Brominden
Formel: C₉H₇Br
Molecular Weight: 195.06 g/mol
Siedepunkt: 127 °C/23.3mmHg
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797863
CAS-Nummer: 10485-09-3