Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dimethyl (2-oxo-4-phenylbutyl)phosphonate
OR10775-1G OR10775-5G
APOSOR10775-1GEA 91.5 EUR
APOSOR10775-1G APOSOR10775-5G
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Dimethyl-2-oxo-4-phenylbutylphosphonate
Formel: C₁₂H₁₇O₄P
Molecular Weight: 256.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093040
CAS-Nummer: 41162-19-0
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable