(3-Methylbenzyl)phosphonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR10786-1G OR10786-5G
APOSOR10786-1GEA 116 EUR
APOSOR10786-1G APOSOR10786-5G
(3-Methylbenzyl)phosphonsäure
(3-Methylbenzyl)phosphonsäure
Formel: C₈H₁₁O₃P
Schmelzpunkt: 194…195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 18945-65-8
UN: 3261
ADR: 8,III