Methylendiphosphonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Medronic acid
OR10789-1G OR10789-5G
APOSOR10789-1GEA 27.7 EUR
APOSOR10789-1G APOSOR10789-5G
Methylendiphosphonsäure 98%
Methylenediphosphonic acid
Formel: CH₆O₆P₂
Molecular Weight: 176 g/mol
Schmelzpunkt: 197…204 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00002139
CAS-Nummer: 1984-15-2
EINECS: 217-851-0
UN: 3261
ADR: 8 III