4-Chlor-m-toluylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chloro-3-methylbenzoic acid
OR1080-100G OR1080-25G
APOSOR1080-100GEA 59.6 EUR
APOSOR1080-100G APOSOR1080-25G
4-Chlor-m-toluylsäure
4-Chlor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170.6 g/mol
Schmelzpunkt: 212…216 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045853
CAS-Nummer: 7697-29-2