3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(1-(Phenylsulphonyl)-1H-pyrrol-3-yl)ethanone
OR10821-1G
OR10821-5G
APOSOR10821-1GEA
0
EUR
APOSOR10821-1G
APOSOR10821-5G
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
3-Acetyl-1-(phenylsulphonyl)pyrrole
Formel:
C₁₂H₁₁NO₃S Molecular Weight: 249.284 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00067752 CAS-Nummer: 81453-98-7 |