5-Bromobenzofuran

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-Bromobenzo[b]furan

OR10831-10G OR10831-1G OR10831-5G
APOSOR10831-10GEA 53.8 EUR
APOSOR10831-10G APOSOR10831-1G APOSOR10831-5G
5-Bromobenzofuran
5-Bromobenzofuran
Formel: C₈H₅BrO
Molecular Weight: 197.04 g/mol
Siedepunkt: 260 °C
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1.593 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03407317
CAS-Nummer: 23145-07-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR