3-Bromopyruvic acid hydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR10838-1G OR10838-250MG
APOSOR10838-1GEA 0 EUR
APOSOR10838-1G APOSOR10838-250MG
3-Bromopyruvic acid hydrate 95%
3-Bromopyruvic acid hydrate
Formel: C₃H₃BrO₃.xH₂O
Schmelzpunkt: 79…82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149107
CAS-Nummer: 206860-50-6
UN: 3261
ADR: 8,III