2,5-Dichlortoluol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,4-Dichloro-2-methylbenzene
OR1084-25G
APOSOR1084-25GEA
111
EUR
APOSOR1084-25G
2,5-Dichlortoluol 98%
2,5-Dichlortoluol
Formel:
C₇H₆Cl₂ Molecular Weight: 161,03 g/mol Siedepunkt: 197…200 °C Schmelzpunkt: 44320 °C Dichte: 1,256 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000609 CAS-Nummer: 19398-61-9 EINECS: 243-032-2 |