2-Chlorethyl-phenylsulfid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR10842-25G
APOSOR10842-25GEA
121
EUR
APOSOR10842-25G
2-Chlorethyl-phenylsulfid 98%
2-Chlorethyl-phenylsulfid
Formel:
C₈H₉ClS Molecular Weight: 172,68 g/mol Siedepunkt: 245 °C Dichte: 1,178 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013691 CAS-Nummer: 5535-49-9 EINECS: 226-891-8 UN: 2922 ADR: 8+6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...