1,14-Dibromtetradecan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10848-1G OR10848-5G OR10848-25G
APOSOR10848-1GEA 49.3 EUR
APOSOR10848-1G APOSOR10848-5G APOSOR10848-25G
1,14-Dibromtetradecan
1,14-Dibromtetradecan
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₂CH₂Br
Molecular Weight: 356,18 g/mol
Siedepunkt: 190…192 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 45…50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045049
CAS-Nummer: 37688-96-3