2,4-Dibromthiophen, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10849-25G OR10849-5G
APOSOR10849-25GEA 115 EUR
APOSOR10849-25G APOSOR10849-5G
2,4-Dibromthiophen, technische Qualität
2,4-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molecular Weight: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 215 °C
Dichte: 2,157 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00043889
CAS-Nummer: 3140-92-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III