2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10854-1G OR10854-5G
APOSOR10854-1GEA 255 EUR
APOSOR10854-1G APOSOR10854-5G
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenon
2',4'-Dihydroxy-3'-methylpropiophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Schmelzpunkt: 124…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010818
CAS-Nummer: 63876-46-0