2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10869-1G OR10869-500MG
APOSOR10869-1GEA 270 EUR
APOSOR10869-1G APOSOR10869-500MG
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
2-(Ethanesulphonylamino)benzoic acid
Formel: C₉H₁₁NO₄S
Molecular Weight: 229.26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03411193
CAS-Nummer: 923248-03-7