Monoethyl itaconate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: beta-Ethyl Itaconate, 4-Ethoxy-2-methylene-4-oxobutanoic acid, Itaconic Acid Monoethyl Ester, 4-Ethyl Methylenesuccinate, Ethyl itaconate
OR10872-25G OR10872-100G
APOSOR10872-25GEA 105 EUR
APOSOR10872-25G APOSOR10872-100G
Monoethyl itaconate
Monoethyl itaconate
Formel: C₇H₁₀O₄
Molecular Weight: 158,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059138
CAS-Nummer: 57718-07-7