2-Methylallylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Amino-2-methyl-1-propene
OR10897-5G OR10897-25G
APOSOR10897-5GEA 114 EUR
APOSOR10897-5G APOSOR10897-25G
2-Methylallylamine 98%
2-Methylallylamine
Formel: C₄H₉N
Molecular Weight: 71,123 g/mol
Siedepunkt: 78 °C
Dichte: 0,78 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00053646
CAS-Nummer: 2878-14-0
EINECS: 220-724-2
UN: 1993
ADR: 3,II