2,3-Dichlorbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR10903-1KG OR10903-250G OR10903-50G
APOSOR10903-1KGEA 195 EUR
APOSOR10903-1KG APOSOR10903-250G APOSOR10903-50G
2,3-Dichlorbenzaldehyd 97%
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175.01 g/mol
Siedepunkt: 143…145 °C/30mmHg
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010127
CAS-Nummer: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN: 3261
ADR: 8 II