3,4-Dichlorbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR10905-100G OR10905-25G
APOSOR10905-100GEA 88.6 EUR
APOSOR10905-100G APOSOR10905-25G
3,4-Dichlorbenzaldehyd 97%
3,4-Dichlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄Cl₂O
Molecular Weight: 175,01 g/mol
Siedepunkt: 247…248 °C
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003351
CAS-Nummer: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN: 1759
ADR: 8,III