4-Hydroxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Cyanophenol, p-Hydroxybenzonitril, 4-Cyanphenol, p-Cyanphenol
OR10907-100G OR10907-500G OR10907-25G
APOSOR10907-100GEA 40.6 EUR
APOSOR10907-100G APOSOR10907-500G APOSOR10907-25G
4-Hydroxybenzonitril 98%
4-Hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₅NO
Molecular Weight: 119.12 g/mol
Siedepunkt: 146 °C/2mmHg
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002312
CAS-Nummer: 767-00-0
EINECS: 212-175-2