Salicylonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Cyanophenol, Salicylsäurenitril, 2-Cyanphenol, o-Hydroxybenzonitril, o-Cyanphenol, 2-Hydroxybenzonitril
OR10908-25G
OR10908-5G
APOSOR10908-25GEA
24.8
EUR
APOSOR10908-25G
APOSOR10908-5G
Salicylonitril
Salicylonitril
Formel:
C₇H₅NO Molecular Weight: 119.12 g/mol Siedepunkt: 148…149 °C/14mmHg Schmelzpunkt: 92…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002145 CAS-Nummer: 611-20-1 EINECS: 227-671-4 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...