5-Chlor-2-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1091-100G OR1091-25G OR1091-5G
APOSOR1091-100GEA 92.8 EUR
APOSOR1091-100G APOSOR1091-25G APOSOR1091-5G
5-Chlor-2-nitrobenzaldehyd
5-Chlor-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₇H₄ClNO₃
Molecular Weight: 185.57 g/mol
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007289
CAS-Nummer: 6628-86-0
EINECS: 229-614-9
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable