3-Chlorbenzoesäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR10911-100G OR10911-25G OR10911-500G
APOSOR10911-100GEA 29 EUR
APOSOR10911-100G APOSOR10911-25G APOSOR10911-500G
3-Chlorbenzoesäure
3-Chlorbenzoesäure
Formel: C₇H₅ClO₂
Molecular Weight: 156,57 g/mol
Schmelzpunkt: 153…157 °C
Dichte: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002491
CAS-Nummer: 535-80-8
EINECS: 208-618-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR