2,3-Dichlorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10912-100G OR10912-250G
APOSOR10912-100GEA 26.1 EUR
APOSOR10912-100G APOSOR10912-250G
2,3-Dichlorbenzoesäure
2,3-Dichlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄Cl₂O₂
Schmelzpunkt: 168…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002413
CAS-Nummer: 50-45-3
EINECS: 200-039-5