Hydrochinonmonomethylether 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxyanisol, 4-Methoxyphenol, Mequinol, MEHQ, 1-Hydroxy-4-methoxybenzol
OR10915-1KG
OR10915-250G
APOSOR10915-1KGEA
78.3
EUR
APOSOR10915-1KG
APOSOR10915-250G
Hydrochinonmonomethylether 98+%
Hydrochinonmonomethylether
Formel:
C₇H₈O₂ Molecular Weight: 124.14 g/mol Siedepunkt: 243 °C Schmelzpunkt: 55…57 °C Dichte: 1.55 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002332 CAS-Nummer: 150-76-5 |