15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan
OR10918-100G OR10918-25G OR10918-5G
APOSOR10918-100GEA 109 EUR
APOSOR10918-100G APOSOR10918-25G APOSOR10918-5G
15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V) 98%
15-Krone-5 (1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecan, Blei-Ionophor V)
Formel: C₁₀H₂₀O₅
Siedepunkt: 150…155 °C
Dichte: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005110
CAS-Nummer: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6