18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10919-100G OR10919-25G
APOSOR10919-100GEA 24.8 EUR
APOSOR10919-100G APOSOR10919-25G
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan) 98%
18-Krone-6 (1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecan)
Formel: C₁₂H₂₄O₆
Siedepunkt: 116 °C/0,2mmHg
Schmelzpunkt: 37…45 °C
Dichte: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005113
CAS-Nummer: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5