Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dibenzo-18-crown-6
OR10921-100G
APOSOR10921-100GEA 71.2 EUR
APOSOR10921-100G
Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I)
Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I)
Formel: C₂₀H₂₄O₆
Molecular Weight: 360,41 g/mol
Siedepunkt: 380…384 °C/679mmHg
Schmelzpunkt: 160…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005098
CAS-Nummer: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3