3-Ethoxyphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR10932-100G OR10932-25G
APOSOR10932-100GEA 542 EUR
APOSOR10932-100G APOSOR10932-25G
3-Ethoxyphenylboronsäure 98%
3-Ethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₃
Molecular Weight: 165,98 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274219
CAS-Nummer: 90555-66-1