1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
OR10939-1G OR10939-5G
APOSOR10939-1GEA 114 EUR
APOSOR10939-1G APOSOR10939-5G
1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22)
1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22)
Formel: C₁₂H₂₆N₂O₄
Molecular Weight: 262.35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005112
CAS-Nummer: 23978-55-4