5-Chloroxindol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-2-oxindole
OR10940-5G OR10940-100G OR10940-25G
APOSOR10940-5GEA 62.5 EUR
APOSOR10940-5G APOSOR10940-100G APOSOR10940-25G
5-Chloroxindol 98%
5-Chloroxindol
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167,59 g/mol
Schmelzpunkt: 194…200 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191927
CAS-Nummer: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9