tert-Butylbenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10947-25G
OR10947-100G
APOSOR10947-25GEA
24.8
EUR
APOSOR10947-25G
APOSOR10947-100G
tert-Butylbenzol 99%
tert-Butylbenzol
Formel:
C₁₀H₁₄ Molecular Weight: 134,22 g/mol Siedepunkt: 169 °C Schmelzpunkt: –58 °C Dichte: 0,867 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 34 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008816 CAS-Nummer: 98-06-6 EINECS: 202-632-4 UN: 2709 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...