2-Furancarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Furan-2-carboxylic acid, 2-Furancarboxylic acid
OR10949-100G
OR10949-25G
OR10949-500G
APOSOR10949-100GEA
24.8
EUR
APOSOR10949-100G
APOSOR10949-25G
APOSOR10949-500G
2-Furancarbonsäure 95%
2-Furoic acid
Formel:
C₅H₄O₃ Molecular Weight: 112,08 g/mol Siedepunkt: 230 °C Schmelzpunkt: 127…132 °C Flammpunkt: 137 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003238 CAS-Nummer: 88-14-2 EINECS: 201-803-0 |