(4-Aminophenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Aminophenylacetic acid
OR10955-500G
APOSOR10955-500GEA
231
EUR
APOSOR10955-500G
(4-Aminophenyl)essigsäure
(4-Aminophenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄(NH₂))CH₂COOH Molecular Weight: 151,16 g/mol Schmelzpunkt: 201 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007916 CAS-Nummer: 1197-55-3 |