4-Chlor-6-methoxy-2-pyrimidinamin 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Amino-4-chloro-6-methoxypyrimidine

OR10959-100G OR10959-25G
APOSOR10959-100GEA 29 EUR
APOSOR10959-100G APOSOR10959-25G
4-Chlor-6-methoxy-2-pyrimidinamin 96%
4-Chloro-6-methoxypyrimidin-2-amine
Formel: C₅H₆ClN₃O
Molecular Weight: 159,57 g/mol
Schmelzpunkt: 168…176 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233535
CAS-Nummer: 5734-64-5
EINECS: 410-050-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR