2-Phenylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Biphenyl-2-ylamin
OR10963-25G OR10963-100G OR10963-5G
APOSOR10963-25GEA 137 EUR
APOSOR10963-25G APOSOR10963-100G APOSOR10963-5G
2-Phenylanilin 98%
2-Phenylanilin
Formel: C₁₂H₁₁N
Molecular Weight: 169,23 g/mol
Siedepunkt: 299 °C
Schmelzpunkt: 47…50 °C
Flammpunkt: 153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007701
CAS-Nummer: 90-41-5