S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10968-1G OR10968-5G
APOSOR10968-1GEA 21.9 EUR
APOSOR10968-1G APOSOR10968-5G
S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
S-Methylisothiosemicarbazide hydroiodide
Formel: C₂H₈IN₃S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00035462
CAS-Nummer: 35600-34-1