(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (4S,5R)-4-Methyl-5-phenyloxazolidin-2-one, (4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyloxazolidin-2-one
OR10970-1G OR10970-5G OR10970-250MG
APOSOR10970-1GEA 58 EUR
APOSOR10970-1G APOSOR10970-5G APOSOR10970-250MG
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon
(4S,5R)-(-)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinon
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2000 g/mol
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066226
CAS-Nummer: 16251-45-9