2-Nitrophenyl selenocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR10971-1G OR10971-5G OR10971-25G
APOSOR10971-1GEA 55.1 EUR
APOSOR10971-1G APOSOR10971-5G APOSOR10971-25G
2-Nitrophenyl selenocyanate
2-Nitrophenyl selenocyanate
Formel: C₇H₄N₂O₂Se
Schmelzpunkt: 134…142 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043146
CAS-Nummer: 51694-22-5
EINECS: 257-350-4
UN: 3283
ADR: 6.1,II