1,14-Tetradecandiol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,14-Dihydroxytetradecan, Tetradecamethylenglycol
OR10979-100G
APOSOR10979-100GEA 237 EUR
APOSOR10979-100G
1,14-Tetradecandiol
1,14-Tetradecandiol
Formel: C₁₄H₃₀O₂
Molecular Weight: 230,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004758
CAS-Nummer: 19812-64-7