5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(5-Hydroxypentyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(5-Hydroxypentyl)carbamate, tert-Butyl (5-hydroxypentyl)carbamate, N-Boc-5-aminopentanol, 5-(Boc-amino)-1-pentanol
OR1099-1G OR1099-25G OR1099-5G
APOSOR1099-1GEA 50.9 EUR
APOSOR1099-1G APOSOR1099-25G APOSOR1099-5G
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 95%
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol
Formel: C₁₀H₂₁NO₃
Dichte: 1 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01862955
CAS-Nummer: 75178-90-4