4-Iod-1H-pyrazol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Iodopyrazole
OR10990-100G
OR10990-25G
OR10990-500G
APOSOR10990-100GEA
39.3
EUR
APOSOR10990-100G
APOSOR10990-25G
APOSOR10990-500G
4-Iod-1H-pyrazol 99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₃IN₂ Molecular Weight: 193,97 g/mol Schmelzpunkt: 108…110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005244 CAS-Nummer: 3469-69-0 EINECS: 222-434-1 |