2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isopropyl pinacolyl borate, 4,4,5,5-tetramethyl-2-(propan-2-yloxy)-1,3,2-dioxaborolane
OR10991-25G
OR10991-500G
OR10991-100G
APOSOR10991-25GEA
21.9
EUR
APOSOR10991-25G
APOSOR10991-500G
APOSOR10991-100G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
Formel:
C₉H₁₉BO₃ Molecular Weight: 186,06 g/mol Siedepunkt: 73 °C/15mmHg Dichte: 0,912 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 43 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192241 CAS-Nummer: 61676-62-8 UN: 1993 ADR: 3,III |