5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Thien-2-yl-1H-pyrazol-3-amine
OR110021-1G OR110021-5G OR110021-10G
APOSOR110021-1GEA 31.9 EUR
APOSOR110021-1G APOSOR110021-5G APOSOR110021-10G
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Formel: C₇H₇N₃S
Molecular Weight: 165,21 g/mol
Schmelzpunkt: 100…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051815
CAS-Nummer: 96799-03-0