(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR110037-10G
OR110037-1G
OR110037-5G
APOSOR110037-10GEA
348
EUR
APOSOR110037-10G
APOSOR110037-1G
APOSOR110037-5G
(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanol
(4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)methanol
Formel:
C₆H₉BrN₂O Molecular Weight: 205.06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085534 CAS-Nummer: 94230-83-8 |