Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110056-1G OR110056-250MG
APOSOR110056-1GEA 209 EUR
APOSOR110056-1G APOSOR110056-250MG
Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-5-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀ClNO₃
Molecular Weight: 239.66 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00454352
CAS-Nummer: 329210-07-3