Methyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR110059-1G OR110059-5G OR110059-250MG
APOSOR110059-1GEA 241 EUR
APOSOR110059-1G APOSOR110059-5G APOSOR110059-250MG
Methyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Methyl-6-bromimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21364589
CAS-Nummer: 1359656-01-1