4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
Lieferant: Apollo Scientific
OR110076-1G OR110076-5G
APOSOR110076-1GEA 279 EUR
APOSOR110076-1G APOSOR110076-5G
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₈H₁₀Br₂N₂O
Molecular Weight: 310 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12079183
CAS-Nummer: 107784-73-6