4-Cyanphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Cyanobenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 4-Cyanophenylboronic acid, pinacol ester
OR11009-25G
APOSOR11009-25GEA
69.6
EUR
APOSOR11009-25G
4-Cyanphenylboronsäurepinakolester 98%
4-Cyanphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BNO₂ Molecular Weight: 229,09 g/mol Schmelzpunkt: 95…99 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093897 CAS-Nummer: 171364-82-2 |