Furan-3-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR11010-25G OR11010-5G
APOSOR11010-25GEA 0 EUR
APOSOR11010-25G APOSOR11010-5G
Furan-3-boronsäurepinakolester
Furan-3-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03453669
CAS-Nummer: 248924-59-6