5-Indolboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
OR11011-5G
APOSOR11011-5GEA 78.3 EUR
APOSOR11011-5G
5-Indolboronsäurepinakolester
5-Indolboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₈BNO₂
Molecular Weight: 243.1092 g/mol
Schmelzpunkt: 114…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03789263
CAS-Nummer: 269410-24-4